2-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
OR310960-1G OR310960-500MG
APOSOR310960-1GEA 8275 NOK
APOSOR310960-1G APOSOR310960-500MG
2-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)aniline
2-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)aniline
Formel: C₉H₁₁N₃
MW: 161,204 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08700379
CAS-nummer: 28637-61-8