(4-Vinylphenyl)boronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-vinylphenyl)-1,3,2-dioxaborolane
OR310973-1G OR310973-5G
APOSOR310973-1GEA 770 NOK
APOSOR310973-1G APOSOR310973-5G
(4-Vinylphenyl)boronic acid pinacol ester
(4-Vinylphenyl)boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₄H₁₉BO₂
MW: 230,11 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18733870
CAS-nummer: 870004-04-9