3-Phenylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Carboxy-3-phenylbicyclo[1.1.1]pentane
OR312133-250MG OR312133-500MG OR312133-100MG
APOSOR312133-250MGEA 4375 NOK
APOSOR312133-250MG APOSOR312133-500MG APOSOR312133-100MG
3-Phenylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
3-Phenylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₂O₂
MW: 188,222 g/mol
Smeltepunkt: 176…177 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00101889
CAS-nummer: 83249-04-1