5-Oxa-2,8-diazaspiro[3.5]nonane, N2-BOC protected
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: tert-Butyl 5-oxa-2,8-diazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
OR312336-1G OR312336-250MG
APOSOR312336-1GEA 11900 NOK
APOSOR312336-1G APOSOR312336-250MG
5-Oxa-2,8-diazaspiro[3.5]nonane, N2-BOC protected
5-Oxa-2,8-diazaspiro[3.5]nonane, N2-BOC protected
Formel: C₁₁H₂₀N₂O₃
MW: 228,288 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD14581202
CAS-nummer: 1251011-05-8