4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR312394-1G OR312394-250MG
APOSOR312394-1GEA 29550 NOK
APOSOR312394-1G APOSOR312394-250MG
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline 95%
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline
Formel: C₁₁H₁₃N
MW: 159,228 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD27996108
CAS-nummer: 1823343-61-8