4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR312395-250MG OR312395-100MG
APOSOR312395-250MGEA 9625 NOK
APOSOR312395-250MG APOSOR312395-100MG
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)benzoic acid
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)benzoic acid
Formel: C₁₂H₁₂O₂
MW: 188,222 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD27996109
CAS-nummer: 1823331-06-1