4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR312398-250MG OR312398-1G
APOSOR312398-250MGEA 6150 NOK
APOSOR312398-250MG APOSOR312398-1G
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenol
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenol
Formel: C₁₁H₁₂O
MW: 160,212 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD27996112
CAS-nummer: 1823939-03-2