Bicyclo[1.1.1]pentan-1-ylhydrazine dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR312411-1G OR312411-250MG OR312411-100MG
APOSOR312411-1GEA 28550 NOK
APOSOR312411-1G APOSOR312411-250MG APOSOR312411-100MG
Bicyclo[1.1.1]pentan-1-ylhydrazine dihydrochloride
Bicyclo[1.1.1]pentan-1-ylhydrazine dihydrochloride
Formel: C₅H₁₀N₂·2ClH
MW: 171,068 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD27996126
CAS-nummer: 1403746-38-2