3-(4-Bromophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR312431-250MG OR312431-100MG
APOSOR312431-250MGEA 0 NOK
APOSOR312431-250MG APOSOR312431-100MG
3-(4-Bromophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid 95%
3-(4-Bromophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₁BrO₂
MW: 267,119 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD29037322
CAS-nummer: 1980054-39-4