3-Cyanobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-cyanobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
OR312449-1G OR312449-250MG
APOSOR312449-1GEA 26700 NOK
APOSOR312449-1G APOSOR312449-250MG
3-Cyanobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid 97%
3-Cyanobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formel: C₇H₇NO₂
MW: 137,136 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD19229172
CAS-nummer: 83249-02-9