1-(Bromomethyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR312450-250MG OR312450-100MG
APOSOR312450-250MGEA 13425 NOK
APOSOR312450-250MG APOSOR312450-100MG
1-(Bromomethyl)bicyclo[1.1.1]pentane
1-(Bromomethyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Formel: C₆H₉Br
MW: 161,04 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD20633000
CAS-nummer: 161043-38-5