3-Methylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR312451-250MG
APOSOR312451-250MGEA 6175 NOK
APOSOR312451-250MG
3-Methylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
3-Methylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formel: C₇H₁₀O₂
MW: 126,153 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD19228632
CAS-nummer: 65862-01-3