2-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR312470-25MG OR312470-100MG
APOSOR312470-25MGEA 500 NOK
APOSOR312470-25MG APOSOR312470-100MG
2-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid
2-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid
Formel: C₇H₁₀O₂
MW: 126,153 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD19229645
CAS-nummer: 131515-31-6