3-Acetylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR312477-250MG
APOSOR312477-250MGEA 13225 NOK
APOSOR312477-250MG
3-Acetylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
3-Acetylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formel: C₈H₁₀O₃
MW: 154,163 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18826733
CAS-nummer: 156329-75-8