(Pyrazin-2-yl)acetic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(Pyrazin-2-yl)ethanoic acid, 2-(Carboxymethyl)pyrazine, 2-(Carboxymethyl)-1,4-diazine
OR313069-1G OR313069-5G
APOSOR313069-1GEA 1400 NOK
APOSOR313069-1G APOSOR313069-5G
(Pyrazin-2-yl)acetic acid 97%
(Pyrazin-2-yl)acetic acid
Formel: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,124 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06796638
CAS-nummer: 140914-89-2