4-Pyridineacetic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR313081-5G
APOSOR313081-5GEA 2000 NOK
APOSOR313081-5G
4-Pyridineacetic acid 95%
4-Pyridineacetic acid
Formel: C₇H₇NO₂
MW: 137,136 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03701446
CAS-nummer: 28356-58-3