3-Cyclopropylthiophene-4-carboxaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
OR315856-1G OR315856-250MG
APOSOR315856-1GEA 8050 NOK
APOSOR315856-1G APOSOR315856-250MG
3-Cyclopropylthiophene-4-carboxaldehyde
3-Cyclopropylthiophene-4-carboxaldehyde
Formel: C₈H₈OS
MW: 152,214 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22032411
CAS-nummer: 1369114-08-8