3-Cyclopropylthiophene-4-carbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR315859-1G OR315859-250MG
APOSOR315859-1GEA 7075 NOK
APOSOR315859-1G APOSOR315859-250MG
3-Cyclopropylthiophene-4-carbonitrile 95%
3-Cyclopropylthiophene-4-carbonitrile
Formel: C₈H₇NS
MW: 149,213 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD30074923
CAS-nummer: 1482683-77-1