Methyl 4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR315881-1G OR315881-250MG
APOSOR315881-1GEA 7075 NOK
APOSOR315881-1G APOSOR315881-250MG
Methyl 4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate 95%
Methyl 4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
Formel: C₉H₁₀O₂S
MW: 182,24 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD32689351
CAS-nummer: 2111296-73-0