Methyl 5-bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR315882-1G OR315882-250MG
APOSOR315882-1GEA 7075 NOK
APOSOR315882-1G APOSOR315882-250MG
Methyl 5-bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate 95%
Methyl 5-bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
Formel: C₉H₉BrO₂S
MW: 261,136 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD32689352
CAS-nummer: 2514953-04-7