2-(Cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR315886-1G OR315886-250MG
APOSOR315886-1GEA 7075 NOK
APOSOR315886-1G APOSOR315886-250MG
2-(Cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid 95%
2-(Cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
Formel: C₈H₈O₂S
MW: 168,213 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD32689354
CAS-nummer: 2104675-28-5