trans-2,6-Dimethylpiperidin-4-one, N-BOC protected
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: N-t-BOC-trans-2,6-Dimethyl-4-oxopiperidine, (2R,6R)-rel-tert-Butyl 2,6-dimethyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
OR316064-1G OR316064-250MG
APOSOR316064-1GEA 10275 NOK
APOSOR316064-1G APOSOR316064-250MG
trans-2,6-Dimethylpiperidin-4-one, N-BOC protected
trans-2,6-Dimethylpiperidin-4-one, N-BOC protected
Formel: C₁₂H₂₁NO₃
MW: 227,3 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD19230166
CAS-nummer: 184368-70-5