6-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR31655-1G OR31655-250MG
APOSOR31655-1GEA 4000 NOK
APOSOR31655-1G APOSOR31655-250MG
6-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 99%
6-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formel: C₇H₄BrIN₂
MW: 322,929 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09749987
CAS-nummer: 1000341-73-0