4-Bromo-5-chlorothiophene-2-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR31657-1G OR31657-250MG OR31657-5G
APOSOR31657-1GEA 5400 NOK
APOSOR31657-1G APOSOR31657-250MG APOSOR31657-5G
4-Bromo-5-chlorothiophene-2-carboxylic acid 98%
4-Bromo-5-chlorothiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₅H₂BrClO₂S
MW: 241,49 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00847582
CAS-nummer: 60729-37-5