3-(Bromomethyl)-7-chlorobenzo[b]thiophene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR31658-1G OR31658-5G
APOSOR31658-1GEA 1450 NOK
APOSOR31658-1G APOSOR31658-5G
3-(Bromomethyl)-7-chlorobenzo[b]thiophene 98%
3-(Bromomethyl)-7-chlorobenzo[b]thiophene
Formel: C₉H₆BrClS
MW: 261,566 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07787461
CAS-nummer: 17512-61-7
FN: 3261
ADR: 8,III