3-(Cbz-amino)azetidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Benzyl azetidin-3-ylcarbamate hydrochloride
OR317159-1G OR317159-5G
APOSOR317159-1GEA 1075 NOK
APOSOR317159-1G APOSOR317159-5G
3-(Cbz-amino)azetidine hydrochloride
3-(Cbz-amino)azetidine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₄N₂O₂·ClH
MW: 242,702 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11101353
CAS-nummer: 1203099-07-3