1-Boc-azetidine-3-acetaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: tert-Butyl 3-(2-oxoethyl)azetidine-1-carboxylate
OR317195-1G OR317195-250MG
APOSOR317195-1GEA 3300 NOK
APOSOR317195-1G APOSOR317195-250MG
1-Boc-azetidine-3-acetaldehyde
1-Boc-azetidine-3-acetaldehyde
Formel: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199,247 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18374993
CAS-nummer: 152537-04-7