1-(3-Oxetanyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(Oxetan-3-yl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR317258-1G OR317258-250MG
APOSOR317258-1GEA 3700 NOK
APOSOR317258-1G APOSOR317258-250MG
1-(3-Oxetanyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
1-(3-Oxetanyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₂H₁₉BN₂O₃
MW: 250,102 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD21337762
CAS-nummer: 1339890-99-1