Dimethyl bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR317264-1G OR317264-5G
APOSOR317264-1GEA 1700 NOK
APOSOR317264-1G APOSOR317264-5G
Dimethyl bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylate
Dimethyl bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylate
Formel: C₉H₁₂O₄
MW: 184,189 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD23106317
CAS-nummer: 115913-32-1