2-Azaspiro[3.5]nonan-7-one, NBOC protected 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: tert-Butyl 7-oxo-2-azaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
OR317318-1G
APOSOR317318-1GEA 2700 NOK
APOSOR317318-1G
2-Azaspiro[3.5]nonan-7-one, NBOC protected 95+%
2-Azaspiro[3.5]nonan-7-one, NBOC protected
Formel: C₁₃H₂₁NO₃
MW: 239,311 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22566155
CAS-nummer: 1363381-22-9