2-Amino-6-methoxybenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR321007-1G OR321007-25G OR321007-5G
APOSOR321007-1GEA 305 NOK
APOSOR321007-1G APOSOR321007-25G APOSOR321007-5G
2-Amino-6-methoxybenzonitrile
2-Amino-6-methoxybenzonitrile
Formel: C₈H₈N₂O
MW: 148,162 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09745275
CAS-nummer: 1591-37-3