4,6-Dimethoxy-5-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR321311-1G OR321311-250MG
APOSOR321311-1GEA 1825 NOK
APOSOR321311-1G APOSOR321311-250MG
4,6-Dimethoxy-5-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 97%
4,6-Dimethoxy-5-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formel: C₁₂H₁₄O₃
MW: 206,238 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD28165860
CAS-nummer: 57122-06-2