2-(Chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyrazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR321314-1G OR321314-250MG
APOSOR321314-1GEA 0 NOK
APOSOR321314-1G APOSOR321314-250MG
2-(Chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyrazine 95%
2-(Chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyrazine
Formel: C₇H₆ClN₃
MW: 167,596 g/mol
Smeltepunkt: 110 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08460080
CAS-nummer: 57937-60-7