tert-Butyl (3-chloro-2-formylphenyl)carbamate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR321315-1G OR321315-250MG
APOSOR321315-1GEA 2975 NOK
APOSOR321315-1G APOSOR321315-250MG
tert-Butyl (3-chloro-2-formylphenyl)carbamate 97%
tert-Butyl (3-chloro-2-formylphenyl)carbamate
Formel: C₁₂H₁₄ClNO₃
MW: 255,697 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18250357
CAS-nummer: 1260667-07-9