5-Chloro-2-(ethylsulphonyl)pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR321316-1G OR321316-250MG
APOSOR321316-1GEA 1450 NOK
APOSOR321316-1G APOSOR321316-250MG
5-Chloro-2-(ethylsulphonyl)pyridine 97%
5-Chloro-2-(ethylsulphonyl)pyridine
Formel: C₇H₈ClNO₂S
MW: 205,662 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD14706682
CAS-nummer: 859536-33-7