8-Chloro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyrazine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR321319-1G OR321319-250MG
APOSOR321319-1GEA 2325 NOK
APOSOR321319-1G APOSOR321319-250MG
8-Chloro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyrazine 97%
8-Chloro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyrazine
Formel: C₆H₃ClIN₃
MW: 279,466 g/mol
Smeltepunkt: 179…183 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11053343
CAS-nummer: 1049677-32-8