Ethyl 6-amino-5-methyl-1H-indole-2-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR321321-1G OR321321-250MG
APOSOR321321-1GEA 10350 NOK
APOSOR321321-1G APOSOR321321-250MG
Ethyl 6-amino-5-methyl-1H-indole-2-carboxylate 97%
Ethyl 6-amino-5-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₂
MW: 218,252 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD28165861
CAS-nummer: 1175787-04-8