3-Iodo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR321324-1G OR321324-250MG
APOSOR321324-1GEA 630 NOK
APOSOR321324-1G APOSOR321324-250MG
3-Iodo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
3-Iodo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Formel: C₇H₅IN₂
MW: 244,032 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11559019
CAS-nummer: 1083181-26-3