2-(Hydroxymethyl)thiazole-4-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR321365-1G OR321365-100MG OR321365-250MG OR321365-5G
APOSOR321365-1GEA 5500 NOK
APOSOR321365-1G APOSOR321365-100MG APOSOR321365-250MG APOSOR321365-5G
2-(Hydroxymethyl)thiazole-4-carboxylic acid 95%
2-(Hydroxymethyl)thiazole-4-carboxylic acid
Formel: C₅H₅NO₃S
MW: 159,163 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12755802
CAS-nummer: 221322-09-4