(R)-2-Benzylpiperidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
OR321380-1G OR321380-250MG
APOSOR321380-1GEA 7875 NOK
APOSOR321380-1G APOSOR321380-250MG
(R)-2-Benzylpiperidine hydrochloride
(R)-2-Benzylpiperidine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₇N·ClH
MW: 211,731 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD30728432
CAS-nummer: 2055172-15-9