(S)-2-Benzylpiperidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
OR321381-1G OR321381-250MG
APOSOR321381-1GEA 7875 NOK
APOSOR321381-1G APOSOR321381-250MG
(S)-2-Benzylpiperidine hydrochloride
(S)-2-Benzylpiperidine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₇N·ClH
MW: 211,731 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD30184774
CAS-nummer: 2055172-15-9