2-(Piperidin-2-yl)pyridine dihydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR321385-100MG OR321385-250MG OR321385-1G
APOSOR321385-100MGEA 540 NOK
APOSOR321385-100MG APOSOR321385-250MG APOSOR321385-1G
2-(Piperidin-2-yl)pyridine dihydrochloride 95%
2-(Piperidin-2-yl)pyridine dihydrochloride
Formel: C₁₀H₁₄N₂·2ClH
MW: 235,153 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08461227
CAS-nummer: 143924-44-1