N-(4-(Piperidin-4-yl)phenyl)acetamide hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
OR321388-1G OR321388-250MG
APOSOR321388-1GEA 9825 NOK
APOSOR321388-1G APOSOR321388-250MG
N-(4-(Piperidin-4-yl)phenyl)acetamide hydrochloride
N-(4-(Piperidin-4-yl)phenyl)acetamide hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₈N₂O·ClH
MW: 254,756 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD29075576
CAS-nummer: 2064217-79-2