N-(2-(Piperidin-4-yl)phenyl)acetamide hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
OR321397-1G OR321397-250MG
APOSOR321397-1GEA 8050 NOK
APOSOR321397-1G APOSOR321397-250MG
N-(2-(Piperidin-4-yl)phenyl)acetamide hydrochloride
N-(2-(Piperidin-4-yl)phenyl)acetamide hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₈N₂O·ClH
MW: 254,756 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD29075582
CAS-nummer: 255050-97-6