4-(Piperidin-4-yl)isoquinoline dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
OR321413-1G OR321413-250MG
APOSOR321413-1GEA 7975 NOK
APOSOR321413-1G APOSOR321413-250MG
4-(Piperidin-4-yl)isoquinoline dihydrochloride
4-(Piperidin-4-yl)isoquinoline dihydrochloride
Formel: C₁₄H₁₆N₂·2ClH
MW: 285,212 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD31629927
CAS-nummer: 2244087-11-2