4-(1H-Pyrazol-4-yl)piperidine dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
OR321435-1G OR321435-250MG
APOSOR321435-1GEA 11350 NOK
APOSOR321435-1G APOSOR321435-250MG
4-(1H-Pyrazol-4-yl)piperidine dihydrochloride
4-(1H-Pyrazol-4-yl)piperidine dihydrochloride
Formel: C₈H₁₃N₃·2ClH
MW: 224,131 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD17292786
CAS-nummer: 690261-96-2