4-(3-(Methylsulphonyl)phenyl)piperidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
OR321436-1G OR321436-250MG
APOSOR321436-1GEA 8850 NOK
APOSOR321436-1G APOSOR321436-250MG
4-(3-(Methylsulphonyl)phenyl)piperidine hydrochloride
4-(3-(Methylsulphonyl)phenyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₇NO₂S·ClH
MW: 275,795 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD19382377
CAS-nummer: 346688-60-6