(R)-3-(4-Bromophenyl)piperidine (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate
Leverandør: Apollo Scientific
OR321441-1G OR321441-250MG
APOSOR321441-1GEA 6075 NOK
APOSOR321441-1G APOSOR321441-250MG
(R)-3-(4-Bromophenyl)piperidine (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate
(R)-3-(4-Bromophenyl)piperidine (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate
Formel: C₁₁H₁₄BrN·C₄H₆O₆
MW: 390,226 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD31629926
CAS-nummer: 2244064-18-2