(3S,4S)-1-Benzyl-N,4-dimethylpiperidin-3-amine dihydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR321455-1G OR321455-5G
APOSOR321455-1GEA 1425 NOK
APOSOR321455-1G APOSOR321455-5G
(3S,4S)-1-Benzyl-N,4-dimethylpiperidin-3-amine dihydrochloride 97%
(3S,4S)-1-Benzyl-N,4-dimethylpiperidin-3-amine dihydrochloride
Formel: C₁₄H₂₂N₂·2ClH
MW: 291,26 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11841111
CAS-nummer: 1354486-07-9