3-Methyl-2-(piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
OR321490-1G OR321490-250MG
APOSOR321490-1GEA 11800 NOK
APOSOR321490-1G APOSOR321490-250MG
3-Methyl-2-(piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride
3-Methyl-2-(piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride
Formel: C₁₁H₁₆N₂·2ClH
MW: 249,18 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD29075595
CAS-nummer: 1279029-88-7